Przejdź do
8.22133
Propionaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Propionaldehyde, Propanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
204-623-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
47-48 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
343 hPa ( 20 °C)
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
343 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
175 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat), 2460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.3-21 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
47-48 °C/1013 hPa
mp
-81 °C
transition temp
flash point -40 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O=CCC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Propanethiol Oxidation Pathway: Propionaldehyde is a critical intermediary in the microbial catabolism of propanethiol, which is essential for environmental bioremediation strategies using Pseudomonas putida. This application in biotechnology suggests promising approaches to industrial waste treatment (Qiao et al., 2024).
  • Chemical Synthesis of mRNA Probes: Propionaldehyde serves as a reagent in the synthesis of modified guanosine phosphate derivatives, which are vital for mRNA labeling in biochemistry and pharmaceutical applications, highlighting its role in advanced molecular biology techniques (Senthilvelan et al., 2023).
  • VOC Treatment in Environmental Engineering: In environmental engineering, propionaldehyde is analyzed as a volatile organic compound (VOC) from service station emissions, underlining its impact on air quality and secondary pollution (Hu et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.797 - 0.802
Water (GC): ≤ 2.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-38-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)