367877
Potassium carbonate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Dipotassium carbonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
891 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- production of soaps and glasses
- drying agent for organic based compounds like ketones, alcohols, and amines
- buffering agent to produce wine
- ingredient in welding and other coatings
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1