Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.589 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
gęstość
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl bromide
phenyl
ciąg SMILES
BrC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?