Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-240-6
Beilstein/REAXYS Number:
507389
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
impurities
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
bp
218-220 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?