Przejdź do
4.80934
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352323
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrochloric acid 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Concentration (HCl)1.8 - 2.2 mol/lIdentitypasses testColor≤ 10 HazenAppearancepasses testFree Bromine or Free Chlorinepasses testFree chlorine (Cl)≤ 0.0001Sulfate (SO₄)≤ 0.0005 %Sulfite (SO₃)≤ 0.001 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %As (Arsenic)≤ 0.00015 %Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processResidue on ignition (as SO₄)≤ 0.008 %Evaporation residue≤ 0.010 %Endotoxins≤ 0.25 I.U./mlLotnumber (raw material)Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003161.018344.80680
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
EMPARTA®
product line
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-25°C
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid 2 mol/L
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..