Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Próba
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤1 ppm free chlorine
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
tw
>100 °C (lit.)
gęstość
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
ślady kationów
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Highly Selective Oxidative Monochlorination To Synthesize Organic Intermediates: 2-Chlorotoluene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenol, and 2-Chloro-4-methylphenol
A Convenient Halogenation of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds with OXONE® and Hydrohalic Acid (HBr, HCl)
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.