Przejdź do
529598
PP1 Analog IV, 3-IB-PP1
A cell-permeable enlarged PP1 analog that acts as a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of asAkt1/2/3.
Synonim(y):
3-Iodobenzylowy analog PP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
845,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18IN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.25
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
845,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(CC3=CC(I)=CC=C3)=NN2C(C)(C)C
InChI
1S/C16H18IN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
InChI key
CVRIGUMSLGSWEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek powiększony analog PP1 (nr kat. 567809), który działa jako silny, ATP-kompetycyjny i odwracalny inhibitor asAkt1/2/3(IC50 = odpowiednio 28, 240 i 120 nM) w stosunku do wtAkt1/2/3(IC50 = >10 µM). Wykazano, że hiperfosforyluje Akt-Ser473 i -Thr308 w komórkach HEK293 poddanych koekspresji z myr-HA-asAkt1lub myr-HA-asAkt1/2/3bez wpływu na poziomy pGSK-3βSer9 i komórki z ekspresją wtAkt. Ponadto, specyficznie blokuje hamującą funkcję błonowego asCskze zmniejszoną aktywnością wobec wtCsk, indukuje fosforylację Lck-Tyr394 i ERK1/2 w pierwotnych mysich komórkach T (EC50 ~ 0,5 µM) i szybko aktywuje sygnalizację receptora komórek T.
Przepuszczalny dla komórek powiększony analog PP1 (nr kat. 567809), który działa jako silny, kompetytywny względem ATP i odwracalny inhibitor asAkt1/2/3(IC50 = odpowiednio 28, 240 i 120 nM) w stosunku do wtAkt1/2/3(IC50 = >10 µM). Wykazano, że hiperfosforyluje Akt-Ser473 i -Thr308 w komórkach HEK293 poddanych koekspresji z myr-HA-asAkt1lub myr-HA-asAkt1/2/3bez wpływu na poziomy pGSK-3βSer9 i komórki z ekspresją wtAkt. Ponadto, specyficznie blokuje hamującą funkcję błonowego asCskze zmniejszoną aktywnością wobec wtCsk, indukuje fosforylację Lck-Tyr394 i ERK1/2 w pierwotnych mysich komórkach T (EC50 ~ 0,5 µM) i szybko aktywuje sygnalizację receptora komórek T.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Schoenborn, J.R., et al. 2011. Sci. Signal.4, ra59.
Okuzumi, T., et al. 2009. Nat. Chem. Bio.5, 484.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
529606529582528111
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c