Kluczowe dokumenty
1.93675
Supelco
Sześciowodny azotan kobaltu(II)
EMPLURA®
Synonim(y):
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Co(NO3)2 · 6 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)