Przejdź do
1.60305
Acetic acid solution
greener alternative
c(CH₃COOH) =1 mol/l (1 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Acetic acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51471602
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas octowy, 1 M CH3COOH (1 N), Titripur®
product line
Titripur®
Quality Segment
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
1 M CH3COOH (1 N)
technique(s)
titration: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Application
  • Reakcje utleniania: Kwas octowy jest wykorzystywany w reakcjach utleniania, takich jak tlenowe utlenianie dioli do kwasu octowego w wodzie. Proces ten jest istotny dla produkcji kwasu octowego z zasobów odnawialnych, przyczyniając się do zrównoważonej produkcji chemicznej. Ostatnie badania dotyczyły wykorzystania katalizatorów w tych reakcjach utleniania, podkreślając potencjał kwasu octowego w zastosowaniach zielonej chemii (Oberhauser, Results in Chemistry, 2023).
Features and Benefits
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.995 - 1.005 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.003 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethane) by means of volumetric standard Tris(hydroxymethyl)aminomethane (article number 1.02408), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A628333209-MW200603
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
160305100004054839120053