Kluczowe dokumenty
1.25056
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml
Wybierz wielkość
1 UNIT
817,00 zł
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
817,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~150 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
8 x 20mm
Cechy i korzyści
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Komentarz do analizy
Appearance: passes test
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13