Przejdź do
1.20089
Eshmuno® A Resin
Eshmuno® A, affinity
Synonim(y):
Eshmuno® A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7240,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 900,00 zł
5000 mL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
protein A
Quality Segment
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
>500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
40-55 mg/mL binding capacity
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Protein A affinity resin based on polyvinyl ether base matrix
Features and Benefits
Eshmuno® A chromatography resin provides users with:
  • An Intensified processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
  • Products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A
  • High dynamic binding capacity at high flow rate
  • Aggregate removal, Alkaline Stability and Acid cleaning compatibility
Packaging
  • 1.20089.0100: Eshmuno® A Resin 100 ml
  • 1.20089.9010: Eshmuno® A Resin 10 L
  • 1.20089.0010: Eshmuno® A Resin 10 ml
  • 1.20089.0500: Eshmuno® A Resin 500 ml
  • 1.20089.5000: Eshmuno® A Resin 5 L
Plastic bottle
Analysis Note
Appearance: Milky turbid suspension, free from coarse mechanical impurities
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines
Particle size (30 – 70 µm): ≥ 80 %
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (Total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (Total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Capacity (IgG): ≥ 55 mg/ml
Leakage (Protein A): ≤ 100 ppm
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
120084120093120094
description
Eshmuno® A, affinity
description
-
description
-
description
Eshmuno® P anti-A, 50 μm mean particle size
form
resin
form
resin
form
resin
form
resin
separation technique
affinity
separation technique
weak cation exchange
separation technique
strong cation exchange
separation technique
affinity
ligand
protein A
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
capacity
40-55 mg/mL binding capacity
capacity
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
capacity
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
specific analyte(s)
MAbs
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
MAbs
specific analyte(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® A Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia