1.15930
Toluidine blue O (C.I.52040)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Toluidine blue O (C.I.52040), Toluidine blue O (C.I. 52040) Certistain®
Formularz
solid
skład
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.8 (25 °C in H2O)
rozpuszczalność
30 g/L
gęstość nasypowa
410 kg/m3
εmax
1330-1570 at 628-633 nm in water at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 628 - 633 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1330 - 1570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3