Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 120 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 842,00 zł |
Informacje o tej pozycji
842,00 zł
Nazwa produktu
Test cynku, colorimetric, 0.1-5 mg/L (Zn), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
zinc
Quality Segment
measuring range
0.1-5 mg/L (Zn)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna i woda mineralna
- Napoje
- Woda przemysłowa
- Woda kotłowa
- Kąpiele galwaniczne i roztwory kąpieli, ścieki galwaniczne
- Ścieki i woda przesiąkająca
Metoda
W roztworze siarkowym jony cynku reagują z jonami tiocyjanianowymi i zielenią brylantową, tworząc niebiesko-zielony kompleks. Stężenie cynku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Korzystając z opakowania uzupełniającego 1.14782 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) zinc |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Cl-PAN) | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility Spectroquant® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0.1-5 mg/L (Zn) | measuring range 0.1-5 mg/L (Zn) | measuring range 0.05-2.50 mg/L (Zn) | measuring range 0-50 mg/L (Zn) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test cynku
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144120001 | 04022536154800 |