Przejdź do
1.11597
Parteck® SI 400 LEX (Sorbitol)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
Synonim(y):
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
2.5 kg
12 kg
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
25 kg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
16 740,00 zł
500 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-061-5
MDL number:
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sorbitol is a sugar alcohol which is widely used in biomolecule formulations as a stabilizer and tonicity agent.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.150791.031401.02994
Sorbitol liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 420
SAFC
1.02994
Sorbitol
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, JSFA, NF, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
form
solid
form
fine powder
form
coarse powder
form
liquid, viscous liquid
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3
solubility
2350 g/L
solubility
-
solubility
2350 g/L
solubility
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Powiązane treści
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Dowiedz się więcej na temat podskórnej lub dożylnej formulacji mAb oraz odpowiednich produktów towarzyszących, w tym substancji pomocniczych.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111597901104054839091551
111597100304027269171643
111597907504065269114222
111597902804022536936468
111597950004022536907703
111597901204027269138134
111597902404027269170844
111597250004027269130848