Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
Informacje o tej pozycji
305,00 zł
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% (GC) | description FCC, FG | description liquid, tested according to Ph. Eur. | description ≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture |
| assay 99% (GC) | assay - | assay 72-92% | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F ) | solubility - | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) |
| form powder | form powder or chunks, crystals or granules | form liquid | form powder |
| color white | color - | color white | color white |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?