1.08219
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
EMPROVE® EXPERT
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
Wybierz wielkość
1564,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1564,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 Pa ( 50 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
solid
Właściwości
RNase and DNase free
pH
4.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
mp
150.7 °C
rozpuszczalność
soluble 561 g/L
gęstość
1.28 g/cm3 at 20.2 °C
Zastosowanie
parenterals
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą