Kluczowe dokumenty
1.07043
Millipore
Mixed Peptone for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Polipepton, mieszanina peptonów
About This Item
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Nazwa produktu
Uniwersalny pepton M 66, suitable for microbiology
Formularz
powder
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 kg
pH
6-7 (20 g/L in H2O)
rozpuszczalność
490 g/L
gęstość nasypowa
370 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Uniwersalny pepton M 66 to mieszanina peptonu kazeinowego, peptonu mięsnego i peptonu sojowego o dobrze zbilansowanych właściwościach odżywczych. Pepton M 66 jest szeroko stosowany w mikrobiologii przemysłowej jako źródło składników odżywczych dla wzrostu mikroorganizmów w procesach fermentacji na dużą skalę. Pepton M 66 to rozpuszczalny w wodzie hydrolizat białkowy otrzymywany w wyniku trawienia naturalnych źródeł, takich jak mięso, kazeina, żelatyna lub soja. Dostarcza wielu niezbędnych składników odżywczych wymaganych do wzrostu bakterii, w tym aminokwasów, witamin i minerałów. Jest przydatny do wzrostu wybrednych bakterii, drożdży i pleśni.
Zastosowanie
Uniwersalny pepton M 66 może być stosowany jako składnik odżywczy, na przykład jako zamiennik albuminy surowicy w hodowli komórkowej i fermentacji. Jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji bakterii, drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych oraz żywności i napojów.
Komentarz do analizy
Zawartość peptonu (ex N, obliczona na wysuszonej substancji): ≥ 80 %
Azot aminowy (jako N): ≥ 3,5 %
Wartość pH (2 %; woda): 6 - 7
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 15 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 5 %
Przydatność mikrobiologiczna: przechodzi test pozytywnie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1