Merck
71345
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
strata
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Sodium carbonate is also termed as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.
Zastosowanie
Sodium carbonate has been used as a component in BG11 liquid media for cyanobacterial growth and in G625 growth medium for Anabaena flos-aquae. It has also been used to impregnate mixed-cellulose ester (MCE) filter.
Działania biochem./fizjol.
Sodium carbonate helps to improve the pretreatment of rice straw and develops delignification process.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Inne uwagi
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Innovative monitoring of atmospheric gaseous hydrogen fluoride
Dugheri S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2016(10) (2016)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Preparation of biogenic gas vesicle nanostructures for use as contrast agents for ultrasound and MRI
Lakshmanan A, et al.
Nature Protocols, 12(10), 2050-2050 (2017)
Antibiotic Disc Assay for Measuring Cell Wall Function in Synechocystis sp. PCC6803
Cheregi O and Funk C
Bio-protocol, 6(24), 283-291 (2016)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)