Przejdź do
1613757
USP
Bezwodny węglan sodu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium carbonate, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
eCl@ss:
38020205
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium carbonate
manufacturer/tradename
USP
mp
851 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sodium carbonate anhydrous USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sodium Nitrate
Biochem/physiol Actions
Składnik buforowy, może być stosowany do usuwania białek błon obwodowych.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR19481.370141.02405
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
parenterals
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
sodium carbonate
API family
sodium carbonate
API family
-
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodny węglan sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)