1.00419
Parteck® M 200 (Mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP, E 421
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
D-Mannitol
Wybierz wielkość
1359,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1359,00 zł
Polecane produkty
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
fine powder
temp. samozapłonu
410 °C
jakość
E 421
wielkość cząstki
(see specification)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
rozpuszczalność
213 g/L
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
The specification of the product is part of the Emprove® Material Qualification Dossier and can be found under "General Properties".
Cechy i korzyści
- High compactibility at low compression forces
- Rapid disintegration and fast dissolution
- High dilution potential
- Non-hygroscopic, exceptionally low content of reducing sugars
- Uniform doses with homogenous distribution
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
W tym artykule opisano zalety mannitolu stosowanego jako substancja pomocnicza w formulacji leków stałych.
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.