Merck
1.05999
SAFC
Parteck® Mn SD
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Manganese(II) sulfate monohydrate
Wybierz wielkość
0.5 KG
738,00 zł
1 KG
826,00 zł
25 KG
13 770,00 zł
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 KG
738,00 zł
1 KG
826,00 zł
25 KG
13 770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MnO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.00 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-089-9
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
agency
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
fine powder
siła działania
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
gęstość
2.95 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid oral dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Parteck® Mn SD manganese sulfate is particle-engineered to a fine particle size and a narrow and reproducible particle size distribution (PSD), supporting a fine and even distribution. Its large particle surface area contributes to fast and quantitative dissolution, one of the key factors for good absorption and, consequently, good bioavailability.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.