Merck
Homogenizacja cząstek za pomocą mezoporowatej krzemionki
Tabletka rozpuszczająca o zwiększonej szybkości rozpuszczania i lepszej rozpuszczalności substancji czynnej.
Aktywne składniki farmaceutyczne (API) mogą występować w wielu formach krystalicznych, znanych jako polimorfy, które są chemicznie identyczne, ale prowadzą do odchyleń w partiach wpływających na stabilność, właściwości tabletkowania, płynność, rozpuszczalność i kinetykę uwalniania, a ostatecznie mogą skutkować zmianą przetwarzalności i wydajności leku (produktu). Zmiany te muszą zostać zidentyfikowane i uwzględnione, ponieważ mogą mieć znaczący wpływ na powodzenie programu, harmonogram projektu, inwestycje w zasoby oraz bezpieczeństwo i skuteczność produktu.
Krzemionka mezoporowata jako porowaty nośnik może być stosowana do:
  • Stabilizacji niestabilnych polimorfów poprzez nanokondensację amorficznej formy API w unikalnej strukturze porów
  • Optymalizacji właściwości w stanie stałym, zapewniając spójność wielkości cząstek, płynności, twardości tabletki i kruchości niezależnie od API
Strategia ta może być stosowana w szerokim zakresie API, a zatem może służyć jako uniwersalna technologia platformowa zapewniająca spójne właściwości cząstek, co prowadzi do bardziej wydajnych procesów opracowywania receptur i eliminuje ryzyko zmienności stanu stałego podczas opracowywania leków.
Wszystkie wspierane przez Program Emprove® z kompleksową dokumentacją, aby przyspieszyć drogę na rynek. W stosownych przypadkach nasze produkty są zgodne z głównymi farmakopeami.
Sprawdź, jak możesz poprawić produktywność i wydajność.
.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
PRZEKONAJ SIĘ, JAK MOŻESZ POPRAWIĆ PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Schematyczny wykres pokazujący, w jaki sposób składniki aktywne są ładowane na powierzchnię i do porów mezoporowatej krzemionki.
Wielofunkcyjny dla poprawy rozpuszczalności i inżynierii cząstek
Innowacyjna technologia platformowa dla niezawodnego formułowania i bardziej wydajnych procesów tabletkowania. Korzystaj ze spójnego profilu w stanie stałym, zmniejszonego ryzyka niestabilnego polimorfizmu i lepszej płynności API, ściśliwości i jednorodności cząstek. Nadaje się do bezpośredniego prasowania i produkcji ciągłej.