Merck
M8179
Sigma-Aldrich
Manganese sulfate monohydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Manganese(II) sulfate monohydrate
Wybierz wielkość
100 G
408,00 zł
500 G
1640,00 zł
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
408,00 zł
500 G
1640,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MnSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Formularz:
powder
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Formularz
powder
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Promoting nitrogen conversion in aerobic biotransformation of swine slurry with the co-application of manganese sulfate and biochar</strong>: This study explores the synergistic effects of manganese sulfate monohydrate and biochar on nitrogen conversion processes in swine slurry management, highlighting its potential to enhance biotransformation efficiency in agricultural waste management (Wu et al., 2024).</li>
<li><strong>Multi-Omics Analysis of the Effects of Soil Amendment on Rapeseed (Brassica napus L.) Photosynthesis under Drip Irrigation with Brackish Water</strong>: This study indicates the broader agricultural applications of manganese sulfate monohydrate in enhancing crop photosynthesis and overall yield, particularly under challenging irrigation conditions (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>The influence of steroidal implants and manganese sulfate supplementation on growth performance, trace mineral status, hepatic gene expression, hepatic enzyme activity, and circulating metabolites in feedlot steers</strong>: This research demonstrates the beneficial effects of manganese sulfate monohydrate on animal health, specifically in boosting growth performance and mineral status in livestock (Smerchek et al., 2024).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Edson R Silva et al.
Experimental parasitology, 125(2), 152-155 (2010-01-30)
In Leishmania, arginase is responsible for the production of ornithine, a precursor of polyamines required for proliferation of the parasite. In this work, the activation kinetics of immobilized arginase enzyme from L. (L.) amazonensis were studied by varying the concentration
Haixing Li et al.
Amino acids, 38(5), 1439-1445 (2009-09-30)
Production of gamma-aminobutyric acid (GABA) was carried out in Erlenmeyer flasks by Lactobacillus brevis NCL912. Traditional methods were first adopted to select the key factors that impact the GABA production to preliminarily determine the suitable concentration ranges of the key
Melanie F Struve et al.
American journal of industrial medicine, 50(10), 772-778 (2007-07-11)
Manganese neurotoxicity in humans is recognized as a form of parkinsonism with lesions occurring predominantly within the globus pallidus, subthalamic nucleus, putamen, and caudate nucleus. This study evaluated dopamine, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, homovanillic acid, serotonin, norepinephrine, 5-hydroxyindoleacetic acid, gamma-aminobutyric acid (GABA)
Swatismita Ray et al.
Transgenic research, 21(2), 351-366 (2011-07-05)
Two abiotic stress-inducible upstream regulatory sequences (URSs) from rice have been identified and functionally characterized in rice. NBS-Str1 and BLEC-Str8 genes have been identified, by analysing the transcriptome data of cold, salt and desiccation stress-treated 7-day-old rice (Oryza sativa L.
Xiaojun Yang et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 83(6), 474-481 (2012-06-15)
Iron is often found to be of excessive concentrations in laying hens' diets, which may cause antagonistic interactions with other minerals. This study was conducted to investigate how to supplement Zn and Mn in the diets without Fe supplementation. In