Merck
860060P
Avanti
Ganglioside GD3 (Bovine Milk)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
110954
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
GD3 Ganglioside (Milk, Bovine-Ammonium Salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860060P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860060P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
lipid extracts
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@@](NC(
Opis ogólny
Gangliozydy to glikosfingolipidy zawierające hydrofobowy ceramid i hydrofilowy łańcuch oligosacharydowy. Występują w różnych tkankach i płynach u kręgowców, zwłaszcza w ludzkim mózgu i mleku bydlęcym. Najczęstszymi gangliozydami w mleku są 2NeuAc-2Hex-Cer (GD3) i NeuAc-2Hex-Cer (GM3).
Zastosowanie
Gangliozyd GD3 (mleko bydlęce) jest odpowiedni jako wzorzec lipidów w analizie spektrometrycznej spektrometrii mas z jonowym rezonansem cyklotronowym z transformacją Fouriera (FTICR) i chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
Gangliozydy biorą udział w rozwoju neuronów, procesach neuropatologicznych, interakcjach receptorów z hormonami białkowymi, interferonem, fibronektyną i toksynami z bakterii, Są również niezbędne do rozwoju odporności jelitowej poprzez wytwarzanie jelitowej IgA i cytokin.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860060P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860060P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combination of ESI and MALDI mass spectrometry for qualitative, semi-quantitative and in situ analysis of gangliosides in brain
Zhang Y, et al.
Scientific Reports, 6, 25289-25289 (2016)
The role of dietary gangliosides on immunity and the prevention of infection
Rueda R
The British Journal of Nutrition, 98(S1), S68-S73 (2007)
Variation of the ganglioside compositions of human milk, cow?s milk and infant formulas
Pan X L, et al.
Early Human Development, 57(1), 25-31 (2000)
Intact glycosphingolipidomic analysis of the cell membrane during differentiation yields extensive glycan and lipid changes
Wong M, et al.
Scientific reports, 8(1), 10993-10993 (2018)
Rapid profiling of bovine and human milk gangliosides by matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Lee H, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 305(2-3), 138-150 (2011)