Merck
856735P
Avanti
14:0 Lyso PE
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(14:0/0:0); 110697
Wybierz wielkość
25 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H40NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.50
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (856735P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856735P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 856735P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20/h18,21H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
RPXHXZNGZBHSMJ-GOSISDBHSA-N
Zastosowanie
14:0 Lyso PE has been used for lipidomic profiling.[1] It has also been used for the preparation of lipids.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (856735P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (856735P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)
He Li et al.
Food chemistry, 310, 125947-125947 (2019-12-17)
An ultra performance liquid chromatography-Triple time of flight mass spectrometry (UPLC-Triple TOF-MS/MS) method were established to characterize the lipid profiles in four shellfish species. More than 600 lipid molecular species belonging to 14 classes were detected. Phospholipids (PLs) were predominant
David B Iaea et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(4), 158609-158609 (2020-01-10)
STARD4, a member of the evolutionarily conserved START gene family, is a soluble sterol transport protein implicated in cholesterol sensing and maintenance of cellular homeostasis. STARD4 is widely expressed and has been shown to transfer sterol between liposomes as well