Kluczowe dokumenty
850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
Wybierz wielkość
458,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
458,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
Klucz InChI
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in developing a method for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography[5]
- in the preparation of bicelle samples[6][7]
- in the preparation of lipid vesicles for guanosine-5′ -triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays[8]
- to establish a bicelle system for the characterization of hepatitis C virus (HCV) p7 channel[9]
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)