Kluczowe dokumenty
830845P
Avanti
14:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DMPA; PA(14:0/14:0)
Wybierz wielkość
418,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
418,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (830845P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830845P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
Klucz InChI
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)