850337P
Avanti
MAPCHO™-16
n-hexadecylphosphocholine, powder
Synonim(y):
HPC; Fos-Choline-16; FOS16; FC-16; Miltefosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850337P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850337P-5g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850337P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
Klucz InChI
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3