Merck
850334P
Avanti
MAPCHO-10
Avanti Research - A Croda Brand 850334P, powder
Synonim(y):
n-decylofosfocholina
Wybierz wielkość
1 G
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H34NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850334P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
Klucz InChI
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
10394-10/n-decylofosfocholina(DPC) jest krótkołańcuchowym, zwitterionowym detergentem podobnym do lipidów.[1]
N-decylofosfocholina jest strukturalnym analogiem dekanoilofosfatydylocholiny, który jest bardziej stabilny na degradację hydrolityczną. Lipid ten może być stosowany jako detergent do solubilizacji i oczyszczania białek błonowych.
Działania biochem./fizjol.
Dodecylofosfocholina (DPC) jest stosowana głównie do izolowania i oczyszczania białek błonowych, a także działa jako środowisko micelarne naśladujące błonę do badań jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) białek błonowych w stanie ciekłym.[1]
Opakowanie
30 ml bursztynowa butelka z szerokim otworem i zakrętką (850334P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magnetically oriented dodecylphosphocholine bicelles for solid-state NMR structure analysis
Nolandt OV, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1818(5), 1142-1147 (2012)
Magnetically oriented dodecylphosphocholine bicelles for solid-state NMR structure analysis
Nolandt OV, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (2012)
Sheeja V Vasudevan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(15), 6847-6851 (2010-03-31)
Repair of damage to the central nervous system (CNS) is inhibited by the presence of myelin proteins that prevent axonal regrowth. Consequently, growth inhibitors and their common receptor have been identified as targets in the treatment of injury to the
Binyong Liang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(41), 16140-16145 (2007-10-04)
The bacterial outer membrane protein G (OmpG), a monomeric pH-gated porin, was overexpressed in Escherichia coli and refolded in beta-octyl glucoside micelles. After transfer into dodecylphosphocholine micelles, the solution structure of OmpG was determined by solution NMR spectroscopy at pH
Reto Horst et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(23), 6775-6780 (2012-02-18)
Aqueous solutions of the detergent Fos-10 (n-decylphosphocholine) without and with addition of the integral membrane protein (IMP) OmpX (outer membrane protein X) have been characterized using pulsed field gradient-stimulated echo (PFG-STE) NMR experiments for measurements of translational diffusion coefficients. Effective