Przejdź do
P1138
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Synonim(y):
PC, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-distearoyl, L-α-Phosphatidylcholine, distearoyl, L-β,γ-Distearoyl-α-lecithin, DSPC, PC(18:0/18:0)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5370,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H88NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.15
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-440-2
Beilstein/REAXYS Number:
3923978
MDL number:
954,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI key
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
General description
Well-defined liposomes, loaded with a molecule of choice, are formed by a single hydration step.
Application
  • Amantadine interactions with phase separated lipid membranes.: This study explores the interactions between amantadine and phase-separated lipid membranes, providing insights into the role of 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in membrane structure and function (Kinnun et al., 2024).
  • Design of charge converting lipid nanoparticles via a microfluidic coating technique.: This research designs lipid nanoparticles with charge-converting capabilities using 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, enhancing drug delivery systems (Zöller et al., 2024).
  • Investigation and Comparison of Active and Passive Encapsulation Methods for Loading Proteins into Liposomes.: The study compares methods for protein encapsulation into liposomes using 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, advancing drug delivery technologies (Pisani et al., 2023).
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?