Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 496,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
496,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
functional group
phospholipid
lipid type
phospholipids
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
InChI key
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Easy one-pot synthesis of multifunctionalized indole-pyrrole hybrids as a new class of antileishmanial agents.: This study underlines the necessity for innovative treatments amidst growing resistance to established drugs such as miltefosine which is used as a positive control reference, potentially setting a new direction for antileishmanial drug development (Ciccone et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (perchloric acid titration) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| description zwitterionic | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miltefosine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?