Kluczowe dokumenty
850336P
Avanti
MAPCHO™-12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DPC; Fos-Choline-12; FOS12; FC-12
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
opis
n-dodecylphosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
Klucz InChI
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)