Merck
840032P
Avanti
Brain PS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)
Wybierz wielkość
10 MG
672,00 zł
25 MG
1010,00 zł
100 MG
3050,00 zł
500 MG
9970,00 zł
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
672,00 zł
25 MG
1010,00 zł
100 MG
3050,00 zł
500 MG
9970,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840032P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840032P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (840032P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840032P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Zastosowanie
Brain PS has been used in lipid standard material preparation,[1] reporter assay[2] and in the preparation of liposomes.[3]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylserine is a lipid.[4] It helps to increase the cognitive performance of rats and humans, having different levels of age-dependent memory problems or probable Alzheimer disease. It has the ability to block degeneration of the cholinergic neuronal population of the basal forebrain of aged rats.[4] 90% of the phosphatidylserine decarboxylase activity is linked with mitochondria.[5]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032P-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032P-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alzheimer's disease-associated TREM2 variants exhibit either decreased or increased ligand-dependent activation
Song W, et al.
Alzheimers Dement., 13(4), 381-387 (2017)
Bovine brain phosphatidylserine attenuates scopolamine induced amnesia in mice
Claro FT, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(5), 881-886 (2006)
Molecular Medicines for Cancer: Concepts and Applications of Nanotechnology (2018)
Measurement of Binding of Basic Drugs to Acidic Phospholipids using Surface Plasmon Resonance and Incorporation of the Data into Mechanistic Tissue Composition Equations to Predict Steady-state Volume of Distribution (Vss)
Small H, et al.
Drug Metabolism and Disposition, dmd-111 (2011)
M Gangal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(22), 12394-12399 (1999-10-27)
Although the catalytic (C) subunit of cAMP-dependent protein kinase is N-myristylated, it is a soluble protein, and no physiological role has been identified for its myristyl moiety. To determine whether the interaction of the two regulatory (R) subunit isoforms (R(I)