Merck
840053C
Avanti
Brain PC
Avanti Research - A Croda Brand 840053C
Synonim(y):
L-α-fosfatydylocholina (mózg, świnia)
Wybierz wielkość
25 MG
2500,00 zł
200 MG
6870,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2500,00 zł
200 MG
6870,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840053C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840053C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840053C
stężenie
10 mg/mL (840053C-25mg)
25 mg/mL (840053C-200mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest dominującym glicerofosfolipidem u eukariontów.[1] Mózgowa PC zawiera głównie PC 16:0/16:0 i PC 16:0/18:1.[2]
Zastosowanie
Brain PC nadaje się do stosowania w przygotowywaniu mieszaniny lipidów do testu rozpoznawania interakcji glikolipid-białko opartego na mikropłytkach (test immunoenzymatyczny (ELISA))[3] oraz liposomów do testu koosymentacji.[4] PC mózgu został wykorzystany do przygotowania liposomów do integracji receptorów.[5]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) jest głównym źródłem drugich przekaźników i mediatorów lipidowych. Jest ona produktem pośrednim w syntezie innych fosfolipidów.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840053C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840053C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Choline, Phospholipids, Health, and Disease (1998)
Nanoscale Mobility of the Apo State and TARP Stoichiometry Dictate the Gating Behavior of Alternatively Spliced AMPA Receptors.
Dawe GB, et al.
Neuron, 102(5), 976-992 (2019)
Distinct functions of ATG16L1 isoforms in membrane binding and LC3B lipidation in autophagy-related processes.
Lystad A, et al.
Nature Cell Biology, 21(3), 372-372 (2019)
Phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine biosynthesis by the Kennedy pathway occurs at different sites in Trypanosoma brucei.
Farine L, et al.
Scientific Reports, 5(5), 16787-16787 (2015)
Determination of glycolipid-protein interaction specificity.
Lopez PHH and Schnaar RL
Methods in Enzymology, 417, 205-220 (2006)