Merck
840032C
Avanti
Brain PS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)
Wybierz wielkość
10 MG
672,00 zł
25 MG
1010,00 zł
100 MG
3050,00 zł
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
672,00 zł
25 MG
1010,00 zł
100 MG
3050,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840032C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840032C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840032C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840032C-10mg)
10 mg/mL (840032C-25mg)
25 mg/mL (840032C-100mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Opis ogólny
Phosphatidylserine (PS) is a natural phospholipid nutrient, which is located in the brain, lungs, heart, liver and skeletal muscle.[1] It is an important component of the cell membrane.[2]
Zastosowanie
Brain PS has also been used in protein-lipid overlay (PLO) assay to evaluate the binding of SEIPIN to phosphatidic acid (PA).[3]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylserine (PS) regulates the activity of receptors, ion channels, enzymes and signaling molecules. It is implicated in monitoring membrane fluidity.[1] PS plays a vital role in apoptosis and blood clotting.[2]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Gangal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(22), 12394-12399 (1999-10-27)
Although the catalytic (C) subunit of cAMP-dependent protein kinase is N-myristylated, it is a soluble protein, and no physiological role has been identified for its myristyl moiety. To determine whether the interaction of the two regulatory (R) subunit isoforms (R(I)
Sensing phosphatidylserine in cellular membranes
Kay JG and Grinstein S
Sensors, 11(2) (2011)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
Arupratan Das et al.
Nature cell biology, 14(3), 304-310 (2012-02-22)
Lipid asymmetry at the plasma membrane is essential for such processes as cell polarity, cytokinesis and phagocytosis. Here we find that a lipid flippase complex, composed of Lem3, Dnf1 or Dnf2, has a role in the dynamic recycling of the
Takaharu Ichimura et al.
The Journal of clinical investigation, 118(5), 1657-1668 (2008-04-17)
Following injury, the clearance of apoptotic and necrotic cells is necessary for mitigation and resolution of inflammation and tissue repair. In addition to macrophages, which are traditionally assigned to this task, neighboring epithelial cells in the affected tissue are postulated