Merck
840046X
Avanti
Brain PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan (mózg, świnia) (sól amonowa), chloroform:metanol:woda (20:9:1)
Wybierz wielkość
1 MG
1830,00 zł
5 MG
7510,00 zł
10 MG
12 980,00 zł
25 MG
28 760,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1830,00 zł
5 MG
7510,00 zł
10 MG
12 980,00 zł
25 MG
28 760,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840046X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840046X-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (840046X-1mg)
10 mg/mL (840046X-10mg)
10 mg/mL (840046X-25mg)
5 mg/mL (840046X-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
Klucz InChI
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Opis ogólny
Although PI(4,5)P2 is a minor component of cell membranes, it plays a critical role as a substrate for a number of important signaling proteins. PI(4,5)P2 is an intermediate in the IP3/DAG pathway where it is hydrolyzed by phospholipase C to liberate the second messengers, inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG). PI(4,5)P2 is also a substrate for PI 3-kinase where it is phosphorylated to PI(3,4,5)P3, an activator of downstream signaling components such as the protein kinase AKT.
Phosphatidyl inositol (4,5) bisphosphate (PI(4,5)P2)/PIP2 is produced from phosphatidyl inositol monophosphates (PIP).[1]
Zastosowanie
Brain PI(4,5)P2 has been used in the preparation of liposomes for dynamin-catalyzed fission assay[2] and as a constituent in the lipid mixture for dual polarisation interferometry(DPI)[3]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidyl inositol (4,5) bisphosphate (PI(4,5)P2) plays a key role in the early stages of vesicle formation. It functions in the recruitment of endocytic coats by binding to variety of proteins involved in endocytic trafficking.[4] PI(4,5)P2 is hydrolysed by phospholipase C to yield the signaling molecules diacylglycerol (DAG) and phosphatidyl inositol (3,4,5) triphosphate (PI(3,4,5)P3). PI(4,5)P2 is required for the functioning of many ion channels.[1]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840046X-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry.
Payne JAE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (2016)
Analyzing membrane remodeling and fission using supported bilayers with excess membrane reservoir.
Neumann S, et al.
Nature Protocols, 8(1), 213-213 (2013)
Phosphoinositides II: The Diverse Biological Functions (2012)
Visualization of HIV-1 Gag Binding to Giant Unilamellar Vesicle (GUV) Membranes.
Olety B, et al.
Journal of Visualized Experiments, 8(113), e54293-e54293 (2016)
Rose E Dixon et al.
eLife, 4 (2015-02-26)
In the heart, reliable activation of Ca(2+) release from the sarcoplasmic reticulum during the plateau of the ventricular action potential requires synchronous opening of multiple CaV1.2 channels. Yet the mechanisms that coordinate this simultaneous opening during every heartbeat are unclear.