Merck
840021P
Avanti
Egg PE
Avanti Research - A Croda Brand 840021P
Synonim(y):
L-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
Wybierz wielkość
25 MG
2380,00 zł
200 MG
6870,00 zł
500 MG
10 100,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2380,00 zł
200 MG
6870,00 zł
500 MG
10 100,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (840021P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840021P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840021P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840021P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840021P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
Klucz InChI
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Opis ogólny
Egg PE is a natural phosphatidylethanolamine (PE).[1]
Zastosowanie
Egg PE has been used for the preparation of glycosphingolipids (GSL)-containing liposomes.[1] It has also been used to prepare phosphatidylethanolamine stock solution.[2]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840021P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840021P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840021P-500mg)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (840021P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liposome Methods and Protocols (2002)
Plant Lipid Signaling Protocols (2013)
Bixia Zhang et al.
Plant physiology (2020-04-26)
Cinnamate 4-hydroxylase (C4H, CYP73A) is a cytochrome P450 monooxygenase associated externally with endoplasmic reticulum of plant cells. The enzyme uses NADPH-cytochrome P450 reductase (CPR) as a donor of electrons and hydroxylates cinnamic acid to form 4-coumaric acid in phenylpropanoid metabolism.
Romina Zanabria et al.
Journal of food biochemistry, 44(2), e13104-e13104 (2019-12-07)
In this work, the known antiproliferative activity of the untreated milk fat globule membrane (MFGM) against human colon cancer cells was employed to test the hypothesis that the supramolecular structure of the MFGM is of important biological significance. The results
Daichi Yamaura et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(19), 5615-5622 (2018-04-18)
Artificial bilayer lipid membranes (BLMs) provide well-defined systems for investigating the fundamental properties of membrane proteins, including ion channels, and for screening the effect of drugs that act on them. However, the application of this technique is limited due to