Kluczowe dokumenty
810150C
Avanti
18:1 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H109N4O14PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1301.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810150C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810150C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810150C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (810150C-10mg)
1 mg/mL (810150C-1mg)
1 mg/mL (810150C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast.[1]
Zastosowanie
18:1 Liss Rhod PE suitable to be used for labelling DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) for visualization purpose.[2]
Działania biochem./fizjol.
18:1 Liss Rhod PE is a fluorescent labelled lipid,[3] useful in labelling giant unilamellar vesicles (GUVs).[4] L-α-Phosphatidylethanolamine maintains maembrane integrity.[5]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters
Kim W, et al.
Nature, 556(7699), 103-103 (2018)
Spatiotemporal control of coacervate formation within liposomes
Deshpande S, et al.
Nature Communications, 10(1), 1800-1800 (2019)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other
Stabilization of liposomes against stress using polyelectrolytes: Interaction mechanisms, influence of pH, molecular weight, and polyelectrolyte structure
Rinaudo M, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 14(8), 667-677 (2009)
Yang Liu et al.
Nature communications, 10(1), 5108-5108 (2019-11-11)
Mounting evidence suggests that the tumor microenvironment is profoundly immunosuppressive. Thus, mitigating tumor immunosuppression is crucial for inducing sustained antitumor immunity. Whereas previous studies involved intratumoral injection, we report here an inhalable nanoparticle-immunotherapy system targeting pulmonary antigen presenting cells (APCs)