Merck
880130C
Avanti
18:1 PEG2000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880130C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-2000] (sól amonowa)
Wybierz wielkość
25 MG
753,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
753,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880130C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (880130C-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880130C
stężenie
10 mg/mL (880130C-25mg)
25 mg/mL (880130C-1g)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H260NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
Klucz InChI
QXTYPWABYAAAPJ-FCKVYVLXSA-N
Zastosowanie
18:1 PEG2000 PE został użyty jako składnik roztworu kropek kwantowych (QD).[1] Został również wykorzystany w teście fuzji do badania interakcji między warstwami i dwuwarstwą a podłożem.[2]
Działania biochem./fizjol.
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina jest neutralnym lipidem. Służy jako lipid pomocniczy dla liposomów kationowych. Produkt ten może być stosowany do PEGylacji (glikol polietylenowy) nanocząstek w celu zwiększenia stabilności in vivo. Promuje również skuteczne dostarczanie.[3]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (880130C-1g)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880130C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7, 903-903 (2012)
Wide-field three-photon excitation in biological samples
Rowlands CJ, et al.
Light: Science & Applications, 6(5), e16255-e16255 (2017)
Application of cationic liposomes for delivery of nucleic acids
Shim G, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 8(2), 72-80 (2013)
Carol Cho et al.
Nature communications, 10(1), 5764-5764 (2019-12-19)
The fundamental unit of chromatin, the nucleosome, is an intricate structure that requires histone chaperones for assembly. ATAD2 AAA+ ATPases are a family of histone chaperones that regulate nucleosome density and chromatin dynamics. Here, we demonstrate that the fission yeast ATAD2
Mudassar Mumtaz Virk et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 395-405 (2017-12-13)
Hybrid vesicles, comprising blends of amphiphilic block copolymers and phospholipids, have attracted significant attention recently because of their unique combination of chemical and physical properties. We report a method to make unilamellar hybrid vesicles with diameters of 100 nm by