Kluczowe dokumenty
810144C
Avanti
16:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo) (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H78N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810144C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810144C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
stężenie
1 mg/mL (810144C-1mg)
1 mg/mL (810144C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0 NBD PE jest fluorescencyjnym fosfolipidem znakowanym grupą główną. Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest najobficiej występującym fosfolipidem u bakterii i drugim najobficiej występującym fosfolipidem u zwierząt, roślin i drożdży.[1]
Zastosowanie
16:0 NBD PE jest odpowiedni:
  • do stosowania w dwuwarstwie, jako sonda fluorescencyjna, wraz z enkapsulowaną doksorubicyną (DXR)[2] do przygotowania planarnych dwuwarstw lipidowych (PSLB) z 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny (DPPC)
  • używany w eksperymencie kontroli fluorescencji[3]
  • do znakowania gigantycznych pęcherzyków błony plazmatycznej[4]
Działania biochem./fizjol.
L-α-fosfatydyloetanoloamina utrzymuje integralność błony.[5]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810144C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810144C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federico Mazur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids (2020-02-26)
Synthetic micromotors are evaluated extensively in a range of biomedical, microscale transport, and environmental applications. Fundamental insight into micromotors that exhibit locomotion due to triggered disintegration of their associated liposomes is provided. Directed self-propulsion is observed when the lipid vesicles
1, 2-diacyl-phosphatidylcholine flip-flop measured directly by sum-frequency vibrational spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Biophysical Journal, 89(4), 2522-2532 (2005)
Liposomes targeted to MHC-restricted antigen improve drug delivery and antimelanoma response
Saeed M, et al.
International journal of nanomedicine, 14, 2069-2069 (2019)
Sathish Ramakrishnan et al.
eLife, 9 (2020-05-14)
Calcium (Ca2+)-evoked release of neurotransmitters from synaptic vesicles requires mechanisms both to prevent un-initiated fusion of vesicles (clamping) and to trigger fusion following Ca2+-influx. The principal components involved in these processes are the vesicular fusion machinery (SNARE proteins) and the
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)