Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
Nazwa produktu
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
480.66
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥38000 at 493-499 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C28H36N2O3S/c1-3-5-17-30(18-6-4-2)28-13-12-26-22-25(10-11-27(26)23-28)9-8-24-14-19-29(20-15-24)16-7-21-34(31,32)33/h8-15,19-20,22-23H,3-7,16-18,21H2,1-2H3
InChI key
HAPJROQJVSPKCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| color orange to dark red | color orange to red | color red | color orange to dark red |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble |
| form solid | form solid | form solid | form powder or solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D8064-5MG | 04061832342665 |
![4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/606/9b895cb0-f3b8-42d2-bceb-a788c0bcf884/640/9b895cb0-f3b8-42d2-bceb-a788c0bcf884.png)
![2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide ≥99% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/352/365/080860c7-fc55-4914-8b9b-0c52847035cb/640/080860c7-fc55-4914-8b9b-0c52847035cb.png)