Merck
850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
Synonim(y):
DM; 4-O-α-D-glukopiranozylo-β-D-glukopiranozyd decylu
Wybierz wielkość
1 G
576,00 zł
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
576,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
482.56 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850521P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Zastosowanie
n-decylo-β-D-maltozyd może być stosowany jako składnik detergentu w buforze decylomaltopiranozydu (DM)/lizy, aby zapobiec agregacji białek podczas oczyszczania.[1] Może być również stosowany jako składnik buforu lizującego w oczyszczaniu białka amyloidu A w surowicy.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850521P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zehan Hu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(38), 19077-19082 (2019-09-06)
Serum amyloid A (SAA) proteins are strongly induced in the liver by systemic infection and in the intestine by bacterial colonization. In infected mice, SAA proteins circulate in association with the vitamin A derivative retinol, suggesting that SAAs transport retinol
June-Yong Lee et al.
Cell, 180(1), 79-91 (2019-12-24)
Lymphoid cells that produce interleukin (IL)-17 cytokines protect barrier tissues from pathogenic microbes but are also prominent effectors of inflammation and autoimmune disease. T helper 17 (Th17) cells, defined by RORγt-dependent production of IL-17A and IL-17F, exert homeostatic functions in