Kluczowe dokumenty
810255P
Avanti
TopFluor Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Bodipy Cholesterol; Bdp-Chol
Wybierz wielkość
1 MG
1130,00 zł
5 MG
2350,00 zł
10 MG
4210,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1130,00 zł
5 MG
2350,00 zł
10 MG
4210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H51BF2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Biomolecules attached to BODIPY, is readily absorbed in the visible light. It results in greater fluorescence quantum yields. It is highly photostable and less sensitive to change in polarity and pH.[1]
Zastosowanie
TOPFLUORCholesterol is suitable:
  • for cholesterol-uptake assay[2]
  • for BODIPY cholesterol labeling in live cell experiments[3]
  • for the formation of giant Janus liposomes via poly(vinyl alcohol) (PVA)-assisted lipid swelling [4]
Działania biochem./fizjol.
BODIPY labelled cholesterol has similar properties to that of the naïve cholesterol.[5] This serves as a cholesterol marker for live cells[1] and aids in trafficking intracellular cholesterol.[5] It might also help in indicating lipid storage diseases.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810255P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810255P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810255P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sandhya Sankaranarayanan et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2332-2340 (2011-10-01)
Studies have shown a negative association between cellular cholesterol efflux and coronary artery disease (CAD). Standard protocol for quantitating cholesterol efflux involves labeling cells with [(3)H]cholesterol and measuring release of the labeled sterol. Using [(3)H]cholesterol is not ideal for the
Frederik W Lund et al.
BMC biophysics, 5, 20-20 (2012-10-20)
Cholesterol is an important membrane component, but our knowledge about its transport in cells is sparse. Previous imaging studies using dehydroergosterol (DHE), an intrinsically fluorescent sterol from yeast, have established that vesicular and non-vesicular transport modes contribute to sterol trafficking
Maarit Hölttä-Vuori et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 9(11), 1839-1849 (2008-07-24)
Analysis of sterol distribution and transport in living cells has been hampered by the lack of bright, photostable fluorescent sterol derivatives that closely resemble cholesterol. In this study, we employed atomistic simulations and experiments to characterize a cholesterol compound with
Salvatore Chiantia et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(5), 1356-1364 (2008-03-19)
Ceramide-induced alterations in the lateral organization of membrane proteins can be involved in several biological contexts, ranging from apoptosis to viral infections. In order to investigate such alterations in a simple model, we used a combined approach of atomic force
Robert M Littleton et al.
BMC complementary and alternative medicine, 12, 105-105 (2012-07-25)
Consumers are increasingly turning to plant-based complementary and alternative medicines to treat hypercholesterolemia. Many of these treatments are untested and their efficacy is unknown. This multitude of potential remedies necessitates a model system amenable to testing large numbers of organisms