791268P
Avanti
DTPA-BSA (Gd)
DTPA-bis(stearylamide) (gadolinium salt), powder
Synonim(y):
(diethylenetriaminepentaacetic acid)-bis(stearylamide) (gadolinium salt); Gd-DTPA-BSA
Wybierz wielkość
423,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
423,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (791268P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 791268P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of nontargeting (NT) gadolinium peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) of atherosclerotic lesions[2]
- as a MRI agent in the preparation of lipid-like nanoparticles (LLNs) for small interfering RNA (siRNA) encapsulation[3]
- as a MRI agent in the preparation of paramagnetic saposin C and dioleylphosphatidylserine (SapC-DOPS) vesicles for imaging glioblastoma multiforme (GBM) tumors[4]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)