Kluczowe dokumenty
810346C
Avanti
18:0 Cyanine 5.5 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810346C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5)
Wybierz wielkość
1 MG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H126ClN4O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1366.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810346C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810346C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810346C
stężenie
1 mg/mL (810346C-1mg)
1 mg/mL (810346C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:0 Cy5.5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5.5 and distearoyl-sn-glycerol.
Zastosowanie
18:0 Cy5.5 PE has been used in the preparation of fluorescently labelled liposomes, for direct visualization of nitrobenzoxadiazole (NBD)-palmitoyl-CoA association with a liposome.[1] It has also been used to fluorescently label small unilamellar vesicles (SUV) and large unilamellar vesicles (LUV) to study the interaction of viral particles with phospholipids.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810346C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810346C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Oleksandr Kolyvushko et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-14)
Exposure of phosphatidylserine (PS) in the outer leaflet of the plasma membrane is induced by infection with several members of the Alphaherpesvirinae subfamily. There is evidence that PS is used by the equine herpesvirus type 1 (EHV-1) during entry, but
James J Asciolla et al.
Cell reports, 29(13), 4608-4619 (2019-12-26)
Attachment of palmitate to the N terminus of Sonic hedgehog (Shh) is essential for Shh signaling. Shh palmitoylation is catalyzed on the luminal side of the endoplasmic reticulum (ER) by Hedgehog acyltransferase (Hhat), an ER-resident enzyme. Palmitoyl-coenzyme A (CoA), the