Merck
284025
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
98%
Synonim(y):
N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine, DTPA anhydride, DTPA dianhydride
Wybierz wielkość
1 G
342,00 zł
5 G
1060,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
342,00 zł
5 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.32
Beilstein:
1230954
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
182-184 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
Klucz InChI
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of macrocyclic ligands and lanthanide complexes that are useful as MRI enhancers.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongbo Yang et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(28), 23450-23457 (2017-06-29)
A bimodal contrast nanoagent was developed by chelating gadolinium ions to 2-[bis[2-[carboxymethyl-[2-oxo-2-(2-sulfanylethyl-amino)ethyl]amino]ethyl]amino]acetic acid (DTDTPA)-modified CuInS
Farid N Faruqu et al.
Theranostics, 9(6), 1666-1682 (2019-05-01)
Extracellular vesicles, in particular exosomes, have recently gained interest as novel drug delivery vectors due to their biological origin and inherent intercellular biomolecule delivery capability. An in-depth knowledge of their in vivo biodistribution is therefore essential. This work aimed to
Inorganic Chemistry, 33, 5794-5794 (1994)
Ying-Hsia Shih et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 258, 196-207 (2017-04-27)
The purpose of this research was to investigate the effectiveness of epidermal growth factor receptor (EGFR) targeted micelles loaded with IR-780 (Cetuximab/IR-780/micelles) for generating tumor targeting, multimodal images, and photothermal therapy (PTT). We initially studied the cellular uptake of these
Yuanyuan Li et al.
Theranostics, 7(19), 4689-4698 (2017-12-01)
Biodegradable polymeric nanomaterials can be directly broken down by intracellular processes, offering a desirable way to solve toxicity issues for cancer diagnosis and treatment. Among them, aliphatic polycarbonates are approved for application in biological fields by the United States Food