855575P
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:0/0:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (855575P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855575P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855575P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855575P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 855575P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Klucz InChI
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
Zastosowanie
- as a component of detergent micelle to analyze the secondary structure of the purified twin-arginine translocation (Tat) membrane protein (TatCd) by circular dichroism (CD)
- for the synthesis of three monofluorinated dimyristoylphosphatidylcholines (F-DMPC′s), such as 2F-DMPC, 12F-DMPC and 14F-DMPC
- as a component of dry lipid film for the synthesis of palladium (Pd)-pyrolipid theranostic nanoparticles (PdPL-NPs) and manganese-pyrolipid surface-enhanced Raman scattering (SERS) NPs (MnPL-NPs)
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn