Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pentetic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
219-220 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - |
| API family pentetic acid | API family pentetic acid | API family - | API family - |
| mp 219-220 °C (lit.) | mp 219-220 °C (lit.) | mp 219-220 °C (lit.) | mp 219-220 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas pentetonowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-43-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?