Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
613,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI key
WDLRUFUQRNWCPK-UHFFFAOYSA-N
Application
- It has been used for radiolabeling of carbon nanotube bioconjugates by chelating 64Cu radioisotope.
- DOTA can be activated with N-hydroxysulfosuccinimidyl for conjugation with monoclonal antibodies in clinical radioimmunotherapy.
- It can form complexes with gadolinium for application as MRI contrast agents.
- Metal complexes of DOTA-peptide conjugates can be used as therapeutic radiopharmaceuticals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?