Merck
700063P
Avanti
lanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
Wybierz wielkość
1 MG
753,00 zł
5 MG
2620,00 zł
10 MG
4650,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
753,00 zł
5 MG
2620,00 zł
10 MG
4650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
8,24-lanostadien-3β-ol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700063P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700063P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700063P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Opis ogólny
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene,[1] which is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.[2]
Działania biochem./fizjol.
Lanosterol inhibits cataract formation, prevents lens opacity and reverses crystalline aggregation.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 41(4), 744-747 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 2018, 495-496 (2010)
Lindsay M Webb et al.
The Journal of clinical investigation, 130(4), 1683-1698 (2020-02-25)
Protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) catalyzes symmetric dimethylation (SDM) of arginine, a posttranslational modification involved in oncogenesis and embryonic development. However, the role and mechanisms by which PRMT5 modulates Th cell polarization and autoimmune disease have not yet been elucidated.